Principaux documents
381748
Sigma-Aldrich
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H22O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
Densité
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
Clé InChI
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran, a heterocyclic building block, is a pyran derivative. Various physical properties of 6-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran have been reported.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 349-349 (2015)