380415
Trimethyl(phenoxy)silane
97%
Synonyme(s) :
Phenoxy(trimethyl)silane, Phenyl trimethylsilyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Densité
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)Oc1ccccc1
InChI
1S/C9H14OSi/c1-11(2,3)10-9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
OJAJJFGMKAZGRZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup