Principaux documents
380229
Sigma-Aldrich
Iodomethyl methyl ether
contains copper as stabilizer, 95%
5 G
120,00 $
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
120,00 $
About This Item
Formule linéaire :
ICH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.97
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
copper as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.546 (lit.)
pb
39 °C/20 mmHg (lit.)
Solubilité
organic solvents: soluble(lit.)
Densité
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
iodo
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COCI
InChI
1S/C2H5IO/c1-4-2-3/h2H2,1H3
Clé InChI
UUSXSNJAQDJKCG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Iodomethyl methyl ether (Iodomethoxymethane) is a halo ether. Product contains copper as stabilizer. Rotational, centrifugal distortion constants and the nuclear electric quadrupole coupling constant tensor for iodomethyl methyl ether (CH3OCH2I) and its two deuterated species have been measured by microwave spectral studies.[1] It readily undergoes methoxymethylation reaction with phosphorus, carbon, oxygen and nitrogen containing nucleophiles. It can be synthesized by reacting methylal (dimethoxymethane) with iodotrimethylsilane.[2]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Microwave spectrum and nuclear quadrupole coupling constant tensor of iodomethyl methyl ether.
Fujitake M and Hayashi M.
Journal of Molecular Spectroscopy, 128(2), 444-455 (1988)
The carbon-hydrogen bond strength in dimethyl ether and some properties of iodomethyl methyl ether.
Cruickshank FR and Benson SW.
International Journal of Chemical Kinetics, 1(4), 381-390 (1969)
Iodomethyl Methyl Ether
Jung ME, et al.
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2007)