383112
Sodium iodide
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
~1 hPa ( 767 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
chunks or granules
crystalline powder
powder or crystals
Impuretés
≤0.002% N compounds
≤0.01% insolubles
pH
6.0-9.0 (25 °C, 5%)
Pf
661 °C (lit.)
Traces d'anions
Cl- and Br-: ≤0.01%
iodate (IO3-): ≤3 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Chaîne SMILES
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the following processes:
- Precursor in the polymerization of butyl acrylate.
- Chaotropic agent in the extraction of DNA.
- Deprotecting agent in the removal of N-tert-butyloxycarbonyl group in amino acids.
- Water-soluble fluorescence quenching reagent.
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable