379816
Potassium tetrachloropalladate(II)
99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium palladium(II) chloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
105 °C (dec.) (lit.)
Densité
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Clé InChI
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable