Principaux documents
379158
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)vanadium(II)
About This Item
Formule linéaire :
V(C5H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: vanadium
reagent type: catalyst
Pf
165-167 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[V].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.V/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Clé InChI
GLOUOHCQKJMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges