Documents
376876
Sigma-Aldrich
N-Methoxy-N-methyl(triphenylphosphoranylidene)acetamide
98%
Synonyme(s) :
(N-Methoxymethylaminocarbonylmethylene)triphenylphosphorane
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3P=CHCON(OCH3)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.39
Numéro Beilstein :
4198472
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
173-175 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CON(C)C(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H22NO2P/c1-23(25-2)22(24)18-26(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h3-18H,1-2H3
Clé InChI
DGBLSOOPDBHHRX-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Synthesis of electron-deficient alkenes via stereoselective olefination of N-sulfonyl imines
  • Phosphine-catalyzed asymmetric addition reactions
  • Cysteine-catalyzed enantioselective intramolecular Rauhut-Currier reaction
  • Wittig olefination
  • Synthesis of aigialomycin D, a Protein Kinase inhibitor and a potential anticancer agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable