Principaux documents
376523
Sigma-Aldrich
3-(2-Bromoethyl)indole
97%
Synonyme(s) :
1-Bromo-2-(3-indolyl)ethane, 2-(3-Indolyl)ethyl bromide, 3-(2-Bromoethyl)-1H-indole, 3-(Bromoethyl)-1H-indole
1 G
68,00 $
5 G
227,00 $
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
68,00 $
5 G
227,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
68,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
97-99 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
BrCCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H10BrN/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2
Clé InChI
NTLAICDKHHQUGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-(2-Bromoethyl)indole is a halogenated heterocyclic building block.
Application
3-(2-Bromoethyl)indole may be used in the synthesis of:
  • β-carboline derivatives[1]
  • 6,7-dihydro-12H-indolo[2,3-a] pyridocolinium bromide[2]
  • N-(2-(3-indolyl)ethyl)aza-12-crown-4[3]
  • N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-15-crown-5[3]
  • N-(2-(3-Indolyl)ethyl)aza-18-crown-6[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Jiaxin Hu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(8), 5121-5126 (2002-04-12)
Feeble forces play a significant role in the organization of proteins. These include hydrogen bonding, hydrophobic interactions, salt bridge formation, and steric interactions. The alkali metal cation-pi interaction is a force of potentially profound importance but its consideration in biology
The synthesis of beta-carboline derivatives. VII. The isolation of the possible intermediate in the condensation of 3-(2-bromoethyl)indole and 2-halogenopyridine.
Y Ban et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 13(8), 931-934 (1965-08-01)
The synthesis of ?-carboline derivatives-I: A synthesis of some 12 H-indolo [2, 3-a] pyridocolinium salts, including flavopereirine.
Ban Y and Seo M.
Tetrahedron, 16(1), 5-10 (1961)