374806
Ethyl 6-hydroxyhexanoate
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
127-128 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCCCCO
InChI
1S/C8H16O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
HYXRUZUPCFVWAH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves