Principaux documents
374687
Sigma-Aldrich
2,2′-(o-Phenylenedioxy)diethanol
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1 G
167,00 $
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
167,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(OCH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.22
Beilstein:
1875140
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
167,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
75-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOc1ccccc1OCCO
InChI
1S/C10H14O4/c11-5-7-13-9-3-1-2-4-10(9)14-8-6-12/h1-4,11-12H,5-8H2
Clé InChI
JWTDCPGVNRBTKT-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable