Principaux documents
339024
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate)
98%
Synonyme(s) :
2,2′-Oxydiethyl ditosylate, Bis(2-tosyloxyethyl)ether, Diethylene glycol ditosylate
10 G
104,00 $
104,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
104,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3C6H4SO3CH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.49
Beilstein:
583800
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
104,00 $
Date d'expédition estimée le21 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
87-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
tosylate
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H22O7S2/c1-15-3-7-17(8-4-15)26(19,20)24-13-11-23-12-14-25-27(21,22)18-9-5-16(2)6-10-18/h3-10H,11-14H2,1-2H3
Clé InChI
VYVPNTJBGPQTFA-UHFFFAOYSA-N
Application
Diethylene glycol di(p-toluenesulfonate) was used in the synthesis of bis(dibenzosulfoxo)-27,30,35,38-tetramethyl-24-crown-6,[1] bis(dibenzosulfoxo)-21,24,29,32-tetramethyl-18-crown-4,[1] dibenzosulfoxo-15,18-dimethyl-12-crown-3[1] and dibenzosulfoxo-12,15-dimethyl-9-crown-2 macrocycles.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis of new benzosulfoxide macrocyclic compounds.
Shockravi A, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 179(3), 535-541 (2004)