Principaux documents
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
Synonyme(s) :
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
10 G
442,00 $
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
442,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.16
Beilstein:
508775
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
442,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
63-65 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Clé InChI
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable