372668
Calcium silicate
−200 mesh, 99%
Synonyme(s) :
Calcium metasilicate, Calcium silicon oxide, Silicon calcium oxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: calcium
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.