372439
Perfluoro(methyldecalin), mixture of isomers
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Heptadecafluorodecahydro(trifluoromethyl)naphthalene
206,00 $
About This Item
206,00 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Essai
80%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.317 (lit.)
pb
137-160 °C (lit.)
Pf
−40 °C (lit.)
Densité
1.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F.FC(F)(F)C3(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C4(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C34F
InChI
1S/C11F20/c12-1-2(13,6(19,20)10(27,28)9(25,26)4(1,15)16)5(17,18)8(23,24)7(21,22)3(1,14)11(29,30)31
Clé InChI
LWRNQOBXRHWPGE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112.80 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves