302937
Perfluoro(methylcyclohexane)
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
(Trifluoromethyl)undecafluorocyclohexane, Perfluoromethylcyclohexane
95,60 $
About This Item
95,60 $
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n17/D 1.285 (lit.)
pb
76 °C (lit.)
Densité
1.787 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
InChI
1S/C7F14/c8-1(7(19,20)21)2(9,10)4(13,14)6(17,18)5(15,16)3(1,11)12
Clé InChI
QIROQPWSJUXOJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- A reactant to synthesize perfluoro-2-methylcyclohex-1-enolate by photochemical reaction with tetrabutylammonium iodide in water.[3]
- A fluorous solvent to synthesize polynorbornene via ring-opening metathesis polymerization (ROMP) of norbornene using fluorous Grubbs′ second-generation catalyst.[4]
It can also be used as a solvent to investigate fluorophilicity of a series of hydrocarbon and fluorocarbon-functionalized nicotinic acid esters.[5]
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves