Principaux documents
329916
Sigma-Aldrich
Potassium dideuterium phosphate
98 atom % D
Synonyme(s) :
Potassium dihydrogen-d2 phosphate
1 G
79,90 $
79,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
79,90 $
About This Item
Formule linéaire :
KD2PO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.10
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
79,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
solid
Technique(s)
NMR: suitable
Pf
253 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[K+].[2H]OP([O-])(=O)O[2H]
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1/i/hD2
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-ZSJDYOACSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Samriddh Mudgal et al.
Food chemistry, 197(Pt A), 84-91 (2015-12-01)
We illustrate a method that uses bovine serum albumin (BSA) to control the receptor-accessible part of rebaudioside A (Reb A). The critical micelle concentration (CMC) of Reb A was found to be 4.5 mM and 5 mM at pH 3
Yaqi Fu et al.
Biotechnology progress, 37(1), e3075-e3075 (2020-09-02)
Dehaloperoxidase (DHP) catalyzes detoxifying halophenols. It is a heme-containing enzyme using H2 O2 as the oxidant. Heme bleaching from the active site is of great concern. In addition, the interference of DHP by H2 O2 leads to the inactivation of