Principaux documents
370614
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CF3OC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
108 °C/25 mmHg (lit.)
Densité
1.326 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
Clé InChI
ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol is an organic building block.
Application
4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol may be used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup