Key Documents
366692
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)styrene
≥98%, contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonyme(s) :
1-(Trifluoromethyl)-3-vinylbenzene, 3-Vinylbenzotrifluoride, m -Trifluoromethylstyrene
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥98%
Forme
liquid
Contient
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
64.5 °C/40 mmHg (lit.)
Densité
1.161 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-4-3-5-8(6-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
Clé InChI
ARHOUOIHKWELMD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.