290505
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Contient
4-tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
Point d'ébullition
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Clé InChI
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Articles
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.