Principaux documents
366439
Sigma-Aldrich
1,1′-Oxalyldiimidazole
technical grade
Synonyme(s) :
Oxalic acid diimidazolide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.16
Beilstein:
611833
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Carbonylations
Pf
114-116 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
O=C(C(=O)n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C8H6N4O2/c13-7(11-3-1-9-5-11)8(14)12-4-2-10-6-12/h1-6H
Clé InChI
ONRNRVLJHFFBJG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains imidazole
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
N-Acylimidazoles and carbonylimidazoles are reactive intermediates used for amino compound acylation, surpassing DCC as coupling reagents.