Principaux documents
366390
Sigma-Aldrich
4-Propoxybenzoic acid
98%
Synonyme(s) :
p -Propoxybenzoic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
liquid crystal
Pf
144-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
GDFUWFOCYZZGQU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable