Principaux documents
366358
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
99%
Synonyme(s) :
D-Pyroglutaminol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Beilstein:
3587974
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −31°, c = 5 in ethanol
pb
147-149 °C/0.06 mmHg (lit.)
Pf
83-85 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-3-4-1-2-5(8)6-4/h4,7H,1-3H2,(H,6,8)/t4-/m1/s1
Clé InChI
HOBJEFOCIRXQKH-SCSAIBSYSA-N
Application
Serves as a building block in the synthesis of diphthamide.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Journal of the American Chemical Society, 114, 1495-1495 (1992)