Principaux documents
365807
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CF3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
87-88 °C/38 mmHg (lit.)
Densité
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
Clé InChI
SUIZARUATMVYRT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic building block.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46 °C - closed cup