Principaux documents
296708
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chloro-1-propanol
97%
Synonyme(s) :
(2S)-2-Chloropropan-1-ol, (S)-(-)-2-Chloro-1-propanol, (S)-2-Chloro-1-propanol, S-(+)-2-Chloro-1-propanol
250 MG
207,00 $
1 G
606,00 $
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
207,00 $
1 G
606,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(Cl)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
207,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Activité optique
[α]19/D +17.5°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
70.3 °C/75 mmHg (lit.)
Densité
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C[C@H](Cl)CO
InChI
1S/C3H7ClO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
Clé InChI
VZIQXGLTRZLBEX-VKHMYHEASA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup