Principaux documents
365467
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol
98%
Synonyme(s) :
(+)-(2R,3R)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol, (+)-1,4-Di-O-benzyl-D-threitol, 1,4-Di-O-benzyl-D-threitol
About This Item
Formule linéaire :
[C6H5CH2OCH2CH(OH)]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.36
Beilstein:
3557415
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Activité optique
[α]20/D +6°, c = 5 in chloroform
Pf
55-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H](COCc1ccccc1)[C@H](O)COCc2ccccc2
InChI
1S/C18H22O4/c19-17(13-21-11-15-7-3-1-4-8-15)18(20)14-22-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18-/m1/s1
Clé InChI
YAVAVQDYJARRAU-QZTJIDSGSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable