364231
2,6-Diamino-4-chloropyrimidine 1-oxide
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
185 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
InChI
1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
Clé InChI
CFHPTZFRFWGDPD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable