1000437
USP
Abacavir Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N6-Cyclopropyl-9-{(1R,4S)-4-[(2,5-diamino-6-chloropyrimidin-4-yloxy)methyl]cyclopent-2-enyl}-9H-purine-2,6-diamine
1 940,00 $
About This Item
1 940,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
abacavir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Clc1nc(nc(c1N)OC[C@H]2C[C@H](C=C2)[n]3c4nc(nc(c4nc3)NC5CC5)N)N
InChI
1S/C18H21ClN10O/c19-13-11(20)16(28-17(21)25-13)30-6-8-1-4-10(5-8)29-7-23-12-14(24-9-2-3-9)26-18(22)27-15(12)29/h1,4,7-10H,2-3,5-6,20H2,(H2,21,25,28)(H3,22,24,26,27)/t8-,10+/m1/s1
Clé InChI
GETKMSKGQYJOPI-SCZZXKLOSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable