Principaux documents
363561
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Chloro-1-phenylethanol
97%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-α-(Chloromethyl)benzenemethanol
1 ML
242,00 $
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
242,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH2Cl)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.61
Beilstein:
4306747
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
242,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −48°, c = 2.8 in cyclohexane
Indice de réfraction
n20/D 1.552 (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES 
O[C@@H](CCl)c1ccccc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2/t8-/m0/s1
Clé InChI
XWCQSILTDPAWDP-QMMMGPOBSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves