256323
(S)-(−)-1-Phenyl-1-propanol
99%
Synonyme(s) :
(S)-(−)-α-Ethylbenzyl alcohol
534,00 $
About This Item
534,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −47°, c = 2.25 in hexane
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.520 (lit.)
pb
94-95 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
phenyl
Chaîne SMILES
CC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
DYUQAZSOFZSPHD-VIFPVBQESA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup