Principaux documents
363529
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Glycidyl benzyl ether
99%
Synonyme(s) :
(R)-(−)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.20
Numéro Beilstein :
3588399
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −5.4°, c = 5 in toluene
Indice de réfraction
n20/D 1.517 (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ether
phenyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C(OCc1ccccc1)[C@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
QNYBOILAKBSWFG-JTQLQIEISA-N
Application
Used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Synthesis, 539-539 (1989)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 291-291 (1993)
E Abushanab et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(1), 76-79 (1989-01-01)
1',2'-seco-2',3'-Dideoxycytidine (12), -guanosine (14), -adenosine (16), and -inosine (18) were prepared from (R)-benzylglycidol as potential anti-HIV agents. When compared to ddAdo in protecting ATH8 cells, they were found to be inactive.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4495-4495 (1988)