332070
(2,3-Epoxypropyl)benzene
98%
Synonyme(s) :
(Phenylmethyl)oxirane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.523 (lit.)
Point d'ébullition
98-100 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1OC1Cc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O/c1-2-4-8(5-3-1)6-9-7-10-9/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
JFDMLXYWGLECEY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
179.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter