Principaux documents
362956
Sigma-Aldrich
Calcium bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
Synonyme(s) :
Ca(TMHD)2
About This Item
Formule linéaire :
Ca(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Composition
Ca, 8.7-11.0% EDTA titration
Pertinence de la réaction
core: calcium
Pf
221-224 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ca]O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Ca/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7-;
Clé InChI
DOOFPPIHJGRIGW-ATMONBRVSA-L
Application
Used in the preparation of thin-film superconductors.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Aldrichimica Acta, 23, 54-54 (1990)