Documents
361631
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-biphenylmethanol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H3(CH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
73-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(CO)cccc1-c2ccccc2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable