Principaux documents
107212
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4N(F) · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.20
Beilstein:
3916184
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
39-42 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH.4H2O/c1-5(2,3)4;;;;;/h1-4H3;1H;4*1H2/q+1;;;;;/p-1
Clé InChI
HQFTZNVQVRRDLN-UHFFFAOYSA-M
Application
Reactant for:
  • Homocoupling of aryl halides via a palladium catalyzed mechanism
  • Cross-coupling reactions with alkenylsilanols
  • Fluorination of dichloronitrobenzene
Used as:
  • Reversible absorbing agent for large quantities of hydrogen sulfide in the liquid state
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup