Principaux documents
360996
Sigma-Aldrich
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne
98%
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]3SiC≡CCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4624 (lit.)
Densité
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC#C[Si](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H24Si/c1-8-9-13(10(2)3,11(4)5)12(6)7/h10-12H,1-7H3
Clé InChI
FDEZWWXTHRGNJD-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Triisopropylsilyl)-1-propyne may be used in the synthesis of 1,14-diaza[5]helicene.[1] It may be used in the synthesis of 1- and 2-aza[6]helicene, via [2+2+2] cobalt catalyzed trimerization strategy.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
159.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
71 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Azahelicenes and other similar tri and tetracyclic helical molecules.
Dumitrascu F, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 1, 1-32 (2010)
A straightforward route to helically chiral N-heteroaromatic compounds: practical synthesis of racemic 1,14-diaza[5]helicene and optically pure 1- and 2-aza[6]helicenes.
Jirí Mísek et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(17), 3188-3191 (2008-03-14)