114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Synonyme(s) :
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
140,00 $
About This Item
140,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
219-220 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
Chaîne SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
Clé InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable