Key Documents
360155
Sigma-Aldrich
Bis(salicylideniminato-3-propyl)methylaminocobalt(II)
97%
Synonyme(s) :
[[α,α′-[(Methylimino)bis(trimethylenenitrilo)]di-o-cresolato](2-)]cobalt, [[2,2′-[(Methylimino-κN)bis[3,1-propanediyl(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[phenolato-κO]](2-)]cobalt
About This Item
Formule linéaire :
CH3N[(CH2)3N=CHC6H4-2-(O)]2Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
410.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
290-292 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN1CCC\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\CCC1
InChI
1S/C21H27N3O2.Co/c1-24(14-6-12-22-16-18-8-2-4-10-20(18)25)15-7-13-23-17-19-9-3-5-11-21(19)26;/h2-5,8-11,16-17,25-26H,6-7,12-15H2,1H3;/q;+2/p-2/b22-16+,23-17+;
Clé InChI
BJSFADUIUGJFKX-VLQAMQNLSA-L
Application
Catalyst for:
  • Biomimetic coupled catalytic system
  • Cobalt-Schiff base complex catalyzed oxidation of para-substituted phenolics
  • Allylation, oxidation, and oxidative cleavages
  • Oxidative carbonylation of phenol
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable