360147
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichlorocobalt(II)
Synonyme(s) :
Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]cobalt
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
core: cobalt
reagent type: catalyst
Pf
260 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Co]Cl.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.2ClH.Co/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
SYTWXWRJCLAZFP-UHFFFAOYSA-L
Application
- Regio- and stereoselective intermolecular enyne coupling
- Cross-coupling reactions of alkyl halides with aryl Grignard reagents
- Hydrovinylation of styrene
- Tandem radical cyclization and cross-coupling
- Dimethylation and hydrodechlorination
- Addition reactions
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable