Principaux documents
359076
Sigma-Aldrich
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene
≥97%
Synonyme(s) :
Neopentylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.24
Beilstein:
2037544
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
185-186 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
Clé InChI
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup