Principaux documents
358789
Sigma-Aldrich
Trimethyl 2-phosphonoacrylate
95%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2P(O)C(=CH2)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.12
Numéro Beilstein :
1778576
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
95%
Contient
0.5% 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.454 (lit.)
Point d'ébullition
90-92 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.249 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)C(=C)P(=O)(OC)OC
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter