Documents
357723
Sigma-Aldrich
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
221-223 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cccc2cc(oc12)C(O)=O
InChI
1S/C10H8O4/c1-13-7-4-2-3-6-5-8(10(11)12)14-9(6)7/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
UOCNTRAAJNWDND-UHFFFAOYSA-N
Application
7-Methoxy-2-benzofurancarboxylic acid may be used in the synthesis of fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Christine Hiu-Tung Chen et al.
Organic letters, 5(7), 1015-1017 (2003-03-28)
[structure: see text] The fluorous counterpart of the Marshall resin, 4-(1H,1H,2H,2H-perfluorodecylsulfanyl)phenol (FluoMar), is prepared by S-alkylation of 4-mercaptophenol with C(8)F(17)CH(2)CH(2)I and employed in the synthesis of amide and diamide analogues. The final products are purified by solid-phase extraction (SPE) over