Principaux documents
150371
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-1-tetralone
98%
5 G
163,00 $
25 G
504,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
163,00 $
25 G
504,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
solid
pb
135-142 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
55-57 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES 
CC(=O)C1CCc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H12O2/c1-8(13)10-7-6-9-4-2-3-5-11(9)12(10)14/h2-5,10H,6-7H2,1H3
Clé InChI
BSELJBOMYPMBNL-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Acetyl-1-tetralone was used in the preparation of dihydronaphtho-pyrrole[1].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Porphyrins with exocyclic rings. Part 5. Synthesis of a naphtho [1, 2-b] porphyrin.
Lash TD and Denny CP.
Tetrahedron, 51(1), 59-66 (1995)