357472
Sodium aluminum hydride
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Sodium tetrahydroaluminate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
90%
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Chaîne SMILES
[Na+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Na.4H/q-1;+1;;;;
Clé InChI
MNYCIYRTKITUKR-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges