Key Documents
349615
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropionitrile
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C(OC2H5)2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
60 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(C)(OCC)C#N
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-9-7(3,6-8)10-5-2/h4-5H2,1-3H3
Clé InChI
QPFCLGADWIWYFW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,2-Diethoxypropionitrile can be prepared by the reaction of orthoacetic acid ethyl ester with HCN.
Application
2,2-Diethoxypropionitrile may be used in the synthesis of [2H4]-acetyl-2-thiazoline. It may be used in the synthesis of 2-acetyl-2-thiazoline by condensation reaction with cysteamine, followed by the hydrolysis.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Quantification of character-impact odour compounds of roasted beef.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 196(5), 417-422 (1993)
Evaluation of potent odorants in roasted beef by aroma extract dilution analysis.
Cerny C and Grosch W.
Zeitschrift fur Lebensmittel-Untersuchung Und -Forschung, 194(4), 322-325 (1992)