128562
Hexaketocyclohexane octahydrate
97%
Synonyme(s) :
Cyclohexanehexone octahydrate, Triquinoyl octahydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
99 °C (dec.) (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
InChI
1S/C6O6.8H2O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;;;;;;;/h;8*1H2
Clé InChI
MQIMWEBORAIJPP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable