347248
Methyl 3,3-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHC(CH3)2CH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.423 (lit.)
Densité
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-5-8(2,3)6-7(9)10-4/h5H,1,6H2,2-4H3
Clé InChI
MKLKDUHMZCIBSJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
107.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
42 °C - closed cup