Documents
545082
Sigma-Aldrich
Indium(III) bromide
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Indium tribromide
About This Item
Formule linéaire :
InBr3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
354.53
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: indium
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Point d'ébullition
656 °C (lit.)
Pf
436 °C (lit.)
Densité
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Br[In](Br)Br
InChI
1S/3BrH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clé InChI
JKNHZOAONLKYQL-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Indium (III)/2-benzoylpyridine chemistry: Indium (III) bromide facilitates interesting transformations of the 2-benzoylpyridine ligand, enabling further reactivity and activation of the proligand (Stamou et al., 2022).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.