Documents
347159
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylisobutyramide
99%
Synonyme(s) :
N,N,2-Trimethylpropionamide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.17
Numéro Beilstein :
1742178
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C/744 mmHg (lit.)
Densité
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H13NO/c1-5(2)6(8)7(3)4/h5H,1-4H3
Clé InChI
GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
N,N-Dimethylisobutyramide is an N,N-disubstituted amide. It can be prepared by acylation of secondary amines with acyl chloride.
Application
N,N-Dimethylisobutyramide may be used in the preparation of 1-chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
α-Chloro Enamines, Reactive Intermediates for Synthesis: 1-Chloro-N, N, 2-Trimethylpropenylamine.
Haveaux B, et al.
Organic Syntheses, 26-26 (1979)
Infrared spectroscopic studies of N, N-disubstituted amides as models for the peptide bond in hydrogen bonded interactions with water molecules.
Henson DB and Swenson CA.
The Journal of Physical Chemistry, 77(20), 2401-2406 (1973)