Principaux documents
347086
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) 2-ethylhexanoate
99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
Yttrium tri(2-ethylhexanoate)
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CO2]3Y
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
core: yttrium
reagent type: catalyst
Chaîne SMILES 
CCCCC(CC)C(=O)O[Y](OC(=O)C(CC)CCCC)OC(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/3C8H16O2.Y/c3*1-3-5-6-7(4-2)8(9)10;/h3*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;;+3/p-3
Clé InChI
AGOMHFKGCMKLDA-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.