Key Documents
345229
Sigma-Aldrich
Dichloro(N,N,N′,N′-tetramethylethylenediamine)palladium(II)
99%
Synonyme(s) :
NSC 241246, Tetramethylethylenediaminepalladium dichloride, [1,2-Bis(dimethylamino)ethane]dichloropalladium
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2]PdCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
293.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pf
245 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[Pd]Cl.CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2.2ClH.Pd/c1-7(2)5-6-8(3)4;;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clé InChI
FJOUSQLMIDWVAY-UHFFFAOYSA-L
Application
Catalyst for:
  • Cross-coupling reactions
  • Catalytic reduction reactions
  • Preparation of silyl ethers via reaction of silicon-hydrogen bond with alcohols
  • Oxidative carbonylation reactions
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable